Få mere at vide
beta-nikotinamid adenindinukleotidphosphatdinatriumsalt, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15480247
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15480247 250 mg 250mg
15470247 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15480247 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62556.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 24292-60-2 | C21H26N7Na2O17P3 | 787.37 g/mol
Nikotinamidadenindinukleotidphosphat (NADP) og NADPH danner et redoxpar. NADP/NADPH er et coenzym, der understøtter redoxreaktioner via transport af elektroner i en bred vifte af applikationer, især anaerobe reaktioner såsom lipid- og nukleinsyresyntese. NADP/NADPH er et coenzympar i forskellige cytochrom P450-systemer og oxidase/reduktasereaktionssystemer, såsom thioredoxinreduktase/thioredoxinsystemet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nicotinamidadenindinukleotidphosphat (NADP) og NADPH danner et redoxpar. NADP/NADPH er et coenzym, der understøtter redoxreaktioner via transport af elektroner i en bred vifte af applikationer, især anaerobe reaktioner såsom lipid- og nukleinsyresyntese. NADP/NADPH er et coenzympar i forskellige cytochrom P450-systemer og oxidase/reduktasereaktionssystemer, såsom thioredoxinreduktase/thioredoxinsystemet.
Opløselighed
Opløseligt i vand (50 mg/ml), 0,001 % vandig buffer, pH 7,0, methanol og ethanol (mindre opløseligt). Uopløseligt i ether og ethylacetat.
Bemærkninger
Beskyt mod lys og fugt. Opbevares køligt og tørt. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur: -20 °C. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24292-60-2
Molekylær formel C21H26N7Na2O17P3
Molekylvægt (g/mol) 787.37
MDL nummer MFCD00065390
InChI nøgle WSDDJLMGYRLUKR-MWLGWILCNA-L
Synonym nadp disodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
PubChem CID 131851653
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-hydroxy-4-yl)-oxolan-4-yl)-3, fosfat; natrium
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)([O-])=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate disodium salt
Farve Hvid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Soluble in water (50mg/ml),0.001% aqueous buffer,pH 7.0,methanol,and ethanol (less soluble). Insoluble in ether,and ethyl acetate.
Formel vægt 787.37
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver