Få mere at vide
Beta-Nicotinamid Adenin Dinukleotid MP Biomedicals
Artikelnummer. 11463000 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463000 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 11463000 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210031901
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    552.00 DKK
    525.01 DKK / 1g
    Spare 26.99 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Nicotinamide Adenine Dinucleotide
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
MDL nummer MFCD00150377
Mængde 1 g
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dimethyl-oxolanphosphory!
Molekylvægt (g/mol) 663.43
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
Formel vægt 663.4