Få mere at vide
beta-nikotinamid adenindinukleotid, dinatriumsalt, hydrat, 95+%, reduceret form, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10711911 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
25g
5g
Artikelnummer. 10711911
Brand: Thermo Scientific Acros 271100010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1949720-50-6 | C21H27N7Na2O14P2 | 709.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1949720-50-6
Molekylær formel C21H27N7Na2O14P2
Molekylvægt (g/mol) 709.41
MDL nummer MFCD00036200
InChI nøgle QRGNQKGQENGQSE-WUEGHLCSSA-L
Synonym beta-nadh disodium salt
PubChem CID 131673989
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoyl-4H-pyridin-1-yl)-3,4-dioxymethyl-hydrogenphosphoryl-2-hydroxymethylphoxolan; hydrogen; natrium
SMIL [Na+].[Na+].NC(=O)C1=CN(C=CC1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate
Navn note Reduced Form
Absorbans 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 140.0°C to 142.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 709.4
Procent renhed 95+%
Fysisk form Pulver