Få mere at vide
beta-nikotinamid adenindinukleotid, dinatriumsalt, hydrat, 95+%, reduceret form, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Nicotinamide adenine dinucleotide, disodium salt, hydrate |
| Navn note | Reduced Form |
| Absorbans | 0.50mg/mL NADH in 10mM TRIS solution |
| CAS min % | 95.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 140.0°C to 142.0°C |
| Farve | Gul |
| Infrarødt spektrum | Authentic |
| Analyseprocentområde | 95% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Vis mere |