Få mere at vide
beta-Nicotinamid adenin dinukleotid, 97%
Beskrivelse
NAD+, fri syre er et vigtigt elektronacceptormolekyle i biologiske oxidationsreaktioner. Det bruges også som et katalysatormellemprodukt og flere enzymer i et flertrinssystem, kendt som enzymcykling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
NAD+, fri syre er et vigtigt elektronacceptormolekyle i biologiske oxidationsreaktioner. Det bruges også som et katalysatormellemprodukt og flere enzymer i et flertrinssystem, kendt som enzymcykling.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 50 mg/ml
Bemærkninger
b-NAD er meget hygroskopisk og bør opbevares udtørret. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Nicotinamide adenine dinucleotide |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3584133 |
| Merck Index | 14,6344 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand ved 50 mg/ml |
| Formel vægt | 663.43 |
| Procent renhed | ≥98% |
| Fysisk form | Pulver |