Få mere at vide
beta-Nicotinamid adenin dinukleotid, 97%
Artikelnummer. 15424739
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15424739 1 g 1g
15434739 5 g 5g
15444739 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15424739 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J62337.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    471.94 DKK
    396.65 DKK / 1g
    Spare 75.29 DKK
    15% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 53-84-9 | C21H27N7O14P2 | 663,43 g/mol
NAD+, fri syre er et vigtigt elektronacceptormolekyle i biologiske oxidationsreaktioner. Det bruges også som et katalysatormellemprodukt og flere enzymer i et flertrinssystem, kendt som enzymcykling.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
NAD+, fri syre er et vigtigt elektronacceptormolekyle i biologiske oxidationsreaktioner. Det bruges også som et katalysatormellemprodukt og flere enzymer i et flertrinssystem, kendt som enzymcykling.
Opløselighed Opløseligt
i vand ved 50 mg/ml
Bemærkninger
b-NAD er meget hygroskopisk og bør opbevares udtørret. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Anbefalet opbevaringstemperatur -20 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 53-84-9
Molekylær formel C21H27N7O14P2
Molekylvægt (g/mol) 663.43
MDL nummer MFCD00150377
InChI nøgle BAWFJGJZGIEFAR-WIWLTUSXNA-N
Synonym nicotinamide adenine dinucleotide, nad+, diphosphopyridine nucleotide, nad-oxidized, nicotinamide-adenine dinucleotide, dpn-ox, beta-nicotinamide adenine dinucleotide, dpn+, nad, nad +
PubChem CID 15938971
ChEBI CHEBI:57540
IUPAC navn [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methoxy-oxidophosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dimethyl-oxolanphosphory!
SMIL NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP(O)(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Nicotinamide adenine dinucleotide
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 3584133
Merck Index 14,6344
Opløselighedsinformation Opløselig i vand ved 50 mg/ml
Formel vægt 663.43
Procent renhed ≥98%
Fysisk form Pulver