Få mere at vide
Beta-Naphthylcarbinol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Naphthylcarbinol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H10O/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7,12H,8H2 |
| Formel vægt | 158.0732 |