Få mere at vide
beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Naphthyl-beta-D-Glucopyranoside |
| CAS | 6044-30-0 |
| Molekylær formel | C16 H18 O6 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2-Naphthol glucoside, β-Naphthol glucoside |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1 |
| SMIL | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| IUPAC navn | (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-naphthyloxy)tetrahydropyran-3,4,5-triol |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.31 |
| Formel vægt | 306.1103 |