missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside, TRC

Artikelnummer. 30483571
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30483571 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30483571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN368505500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Naphthyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 6044-30-0
Molekylær formel C16 H18 O6
Mængde 500 mg
Synonym 2-Naphthol glucoside, β-Naphthol glucoside
InChI formel InChI=1S/C16H18O6/c17-8-12-13(18)14(19)15(20)16(22-12)21-11-6-5-9-3-1-2-4-10(9)7-11/h1-7,12-20H,8H2/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
IUPAC navn (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxymethyl)-6-(2-naphthyloxy)tetrahydropyran-3,4,5-triol
Molekylvægt (g/mol) 306.31
Formel vægt 306.1103
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.