Få mere at vide
Beta-Naphthyl Beta-D-Glucopyranoside Tetraacetate, TRC
Artikelnummer. 30481142
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481142 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30481142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN368510100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale beta-Naphthyl beta-D-Glucopyranoside Tetraacetate
CAS 14581-89-6
Molekylær formel C24 H26 O10
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H26O10/c1-13(25)29-12-20-21(30-14(2)26)22(31-15(3)27)23(32-16(4)28)24(34-20)33-19-10-9-17-7-5-6-8-18(17)11-19/h5-11,20-24H,12H2,1-4H3/t20-,21-,22+,23-,24-/m1/s1
SMIL CC(=O)OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc3ccccc3c2)[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-3,4,5-triacetyloxy-6-naphthalen-2-yloxyoxan-2-yl]methyl acetate
Molekylvægt (g/mol) 474.46
Formel vægt 474.1526