Få mere at vide
Beta-naftalenlavon, TRC
Artikelnummer. 30480115
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30480115 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30480115 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN369015100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Naphthoflavone
CAS 6051-87-2
Molekylær formel C19 H12 O2
Mængde 100 mg
Synonym 1H-Naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-phenyl-, 5,6-Benzoflavone (6CI,7CI), 3-Phenyl-1H-naphtho[2,1-b]pyran-1-one, 3-Phenyl-1H-benzo[f]chromen-1-one, BNF, NSC 136015, β-Naphthoflavone
InChI formel InChI=1S/C19H12O2/c20-16-12-18(14-7-2-1-3-8-14)21-17-11-10-13-6-4-5-9-15(13)19(16)17/h1-12H
SMIL O=C1C=C(Oc2ccc3ccccc3c12)c4ccccc4
IUPAC navn 3-phenylbenzo[f]chromen-1-one
Molekylvægt (g/mol) 272.3
Formel vægt 272.0837