Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | β-Naphthoflavone |
| Navn note | 99+% |
| CAS min % | 99.0 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 162,0 °C til 164,0 °C |
| Farve | Beige |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% min. (HPLC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 1 g |
| Vis mere |