Få mere at vide
beta-naftalenlavon, 99+%
Artikelnummer. 10497320 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10497320 5 g Glasflaske 5g
10561371 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10497320 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 128170050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272,29 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6051-87-2
Molekylær formel C19H12O2
Molekylvægt (g/mol) 272.29
MDL nummer MFCD00004986
InChI nøgle OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
IUPAC navn 3-phenylbenzo[f]chromen-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Naphthoflavone
Navn note 99+%
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 162,0 °C til 164,0 °C
Farve Beige
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 17, I, 216
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let opløselig i ethanol, kloroform, opløselig i svovlsyre
Formel vægt 272.29
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver