Få mere at vide
beta-naftalenlavon, 98+%
Artikelnummer. 11468467
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11468467 5 g 5g
11458467 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11468467 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18543.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 6051-87-2 | C19H12O2 | 272,303 g/mol
Inhibitor af aryl carbonhydrid hydroxylase
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6051-87-2
Molekylær formel C19H12O2
Molekylvægt (g/mol) 272.303
MDL nummer MFCD00004986
InChI nøgle OUGIDAPQYNCXRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym beta-naphthoflavone, 5,6-benzoflavone, beta-nf, 3-phenyl-1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl-1h-benzo f chromen-1-one, 1h-naphtho 2,1-b pyran-1-one, 3-phenyl, unii-1bt0256y8o, 3-phenylbenzo f chromen-1-one, ccris 3262, .beta.-naphthoflavone
PubChem CID 2361
ChEBI CHEBI:77013
IUPAC navn 3-phenylbenzo[f]chromen-1-on
SMIL C1=CC=C(C=C1)C2=CC(=O)C3=C(O2)C=CC4=CC=CC=C43
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Naphthoflavone
Smeltepunkt 162 °C til 166 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 18991
Formel vægt 272.31
Procent renhed ≥98%