Få mere at vide
beta-NADP monosodium salt, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15805198 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
Emballage:
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
100g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15805198 100 g Plastic bottle 100g
1 options
Artikelnummer. 15805198 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J22653.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-NADP monosodium salt
CAS 1184-16-3
Fysisk form Powder
Mængde 100 g
Molekylær formel C21H27N7NaO17P3
MDL nummer MFCD00036973
Synonym nadp sodium salt, beta-nicotinamide adenine dinucleotide phosphate sodium
InChI nøgle JNUMDLCHLVUHFS-QYZPTAICSA-M
SMIL [Na+].NC(=O)C1=CC=C[N+](=C1)[C@@H]1O[C@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]2O[C@H]([C@H](OP(O)(O)=O)[C@@H]2O)N2C=NC3=C(N)N=CN=C23)[C@@H](O)[C@H]1O
IUPAC navn [[(2R,3R,4R,5R)-5-(6-aminopurin-9-yl)-3-hydroxy-4-phosphonooxyoxolan-2-yl]methoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4R,5R)-5-(3-carbamoylpyridin-1-ium-1-yl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]methyl phosphate;sodium
Molekylvægt (g/mol) 765.39
PubChem CID 131845262
Formel vægt 837.45
Emballage Plastic bottle