Få mere at vide
beta-NADH Disodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-NADH Disodium Salt |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H29N7O14P2.2Na/c22-17-12-19(25-7-24-17)28(8-26-12)21-16(32)14(30)11(41-21)6-39-44(36,37)42-43(34,35)38-5-10-13(29)15(31)20(40-10)27-3-1-2-9(4-27)18(23)33;;/h1,3-4,7-8,10-11,13-16,20-21,29-32H,2,5-6H2,(H2,23,33)(H,34,35)(H,36,37)(H2,22,24,25);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,20-,21-;;/m1../s1 |
| Formel vægt | 709.0887 |