Få mere at vide
Beta-N-Benzyl-N'-methylaminopropiophenone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-N-Benzyl-N'-methylaminopropiophenone |
| CAS | 21970-65-0 |
| Molekylær formel | C17H19NO |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 3-[Methyl(phenylmethyl)amino]-1-phenyl-1-propanone |
| InChI formel | InChI=1S/C17H19NO/c1-18(14-15-8-4-2-5-9-15)13-12-17(19)16-10-6-3-7-11-16/h2-11H,12-14H2,1H3 |
| SMIL | CN(CCC(=O)c1ccccc1)Cc2ccccc2 |
| IUPAC navn | 3-[benzyl(methyl)amino]-1-phenylpropan-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 253.34 |
| Formel vægt | 253.1467 |