Få mere at vide
Beta-Myrcene-d6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Myrcene-d6 |
| CAS | 75351-99-4 |
| Molekylær formel | C10 D6 H10 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 7-Methyl-3-methylene-1,6-octadiene-d6, 2-Methyl-6-methylene-2,7-octadiene-d6, 3-Methylene-7-methyl-1,6-octadiene-d6, Myrcene-d6, NSC 406264-d6, β-Geraniolene-d6 |
| InChI formel | InChI=1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,7H,1,4,6,8H2,2-3H3/i2D3,3D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C(=CCCC(=C)C=C)C([2H])([2H])[2H] |
| IUPAC navn | 8,8,8-trideuterio-3-methylene-7-(trideuteriomethyl)octa-1,6-diene |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.27 |
| Formel vægt | 142.163 |