Få mere at vide
Beta-Morfolinopropionitril, TRC
Artikelnummer. 30478646
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30478646 1 g
1 options
Artikelnummer. 30478646 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM7238501G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Morpholinopropionitrile
CAS 4542-47-6
Molekylær formel C7H12N2O
Mængde 1 g
Synonym 3-Morpholinopropanenitrile, 3-Morpholinopropionitrile, N-(2-Cyanoethyl)morpholine, NSC 20547, NSC 41718, 4-Morpholinepropanenitrile
InChI formel InChI=1S/C7H12N2O/c8-2-1-3-9-4-6-10-7-5-9/h1,3-7H2
SMIL N#CCCN1CCOCC1
IUPAC navn 3-morfolin-4-ylpropannitril
Molekylvægt (g/mol) 140.18
Formel vægt 140.095