missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Morpholino-Alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile, TRC

Artikelnummer. 30475619
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475619 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475619 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM264820500MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Morpholino-alpha-(3,4-dimethoxy-5-bromobenzyl)acrylonitrile
CAS 41833-82-3
Molekylær formel C16H19BrN2O3
Mængde 500 mg
Synonym 3-Bromo-4,5-dimethoxy-α-(4-morpholinylmethylene)benzenepropanenitrile
InChI formel InChI=1S/C16H19BrN2O3/c1-20-15-9-12(8-14(17)16(15)21-2)7-13(10-18)11-19-3-5-22-6-4-19/h8-9,11H,3-7H2,1-2H3
SMIL COC1=C(C(Br)=CC(CC(C#N)=CN2CCOCC2)=C1)OC
IUPAC navn 2-(3-bromo-4,5-dimethoxybenzyl)-3-morpholinoacrylonitrile
Molekylvægt (g/mol) 367.24
Formel vægt 366.06
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.