Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta Mini Radiation Storage Containers
Artikelnummer. 12397097 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
55 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12397097 55 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12397097
Forventet forsendelse: 05-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel løsning til opbevaring af radioaktive materialer, til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkerør.
  • Beta– Mini (5,5 x 8,5 x 8,5 cm)
  • Til opbevaring af radioaktive materialer, til opbevaring af mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 55 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks