Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingsopbevaringsbokse
Artikelnummer. 12317107 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
60 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12317107 60 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12317107
Forventet forsendelse: 02-04-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Strålingssikkerhedsbokse, der er ideelle til beskyttelse mod beta- og gammastråling.
  • Beta - Midi Box 6 x 16,5 x 8,5 cm
  • Designet til at rumme udskiftelige indsatser, der rummer et antal mikrocentrifugerør, såvel som kryorør
  • Tilgængelig til enten beta- eller gammabeskyttelse
  • Cleaver Scientific opbevaringskasser er fremstillet med hængslede låg og rummer
  • udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universaler,
  • kryorør og falkerør
  • Vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg leveres også
  • Disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta- og Gamma-opbevaringsspandene fås i fem størrelser, mens de to største skraldespande har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 6 x 16.5 x 8.5cm
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 60 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Produkttype Strålingsopbevaringsboks