Få mere at vide
Beta-Methylamino-L-alanin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30474134
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30474134 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30474134 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM28555325MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride
CAS 16012-55-8
Molekylær formel C4H10N2O2 • (HCl)
Mængde 25 mg
Synonym 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride
InChI formel InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1
SMIL CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl
IUPAC navn (2S)-2-amino-3-(methylamino)propansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 118.133646
Formel vægt 154.0509