Få mere at vide
Beta-Methylamino-L-alanin Hydrochlorid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Methylamino-L-alanine Hydrochloride |
| CAS | 16012-55-8 |
| Molekylær formel | C4H10N2O2 • (HCl) |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Hydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Hydrochloride, BMAA Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);1H/t3-;/m0./s1 |
| SMIL | CNC[C@H](N)C(O)=O.Cl |
| IUPAC navn | (2S)-2-amino-3-(methylamino)propansyre; hydrochlorid |
| Molekylvægt (g/mol) | 118.133646 |
| Formel vægt | 154.0509 |