Få mere at vide
Beta-Methylamino-L-alanine Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Methylamino-L-alanine |
| CAS | 2340337-60-0 |
| Molekylær formel | C4H10N2O2 .2(HCl) |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 2-Amino-3-(methylamino)propanoic Acid Dihydrochloride, S(+)-β-Methyl-α,β-diaminopropionic Acid Dihydrochloride, BMAA Dihydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2O2.2ClH/c1-6-2-3(5)4(7)8;;/h3,6H,2,5H2,1H3,(H,7,8);2*1H/t3-;;/m0../s1 |
| SMIL | N[C@@H](CNC)C(O)=O.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC navn | (S)-2-amino-3-(methylamino)propanoic acid dihydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.05 |
| Formel vægt | 190.03 |