Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-methyl-DL-phenylalanin hydrochlorid, 99%
Artikelnummer. 10215194 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10215194 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10215194 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 202660010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 80997-87-1 | C10H14ClNO2 | 215.68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Methyl-DL-phenylalanine hydrochloride
CAS 80997-87-1
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Hvid til beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Molekylær formel C10H14ClNO2
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5CH(CH3)CH(NH2)CO2H·HCl
MDL nummer MFCD00012623
Synonym 2-amino-3-phenylbutanoic acid hydrochloride, apba, 2-amino-3-phenylbutanoic acid, chloride, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hcl, beta-methyl-3-phenyl-dl-alanine hydrochloride, acmc-20ao59, beta-methyl dl phenylalanine hydrochloride, beta-methyl-dl-phenylalanine hydrochloride, 2-azanyl-3-phenyl-butanoic acid hydrochloride, phenylalanine, b-methyl-, hydrochloride 1:1
InChI nøgle SGKWQBMDOXGYAA-UHFFFAOYNA-N
SMIL Cl.CC(C(N)C(O)=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn 2-amino-3-phenylbutansyre;hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 215.68
Mængde 1 g
PubChem CID 12743546
Formel vægt 215.68
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Pulver