missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinepropanol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinepropanol |
| CAS | 70647-99-3 |
| Molekylær formel | C20H25NO2 |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H25NO2/c1-17(16-21-12-14-23-15-13-21)20(22,18-8-4-2-5-9-18)19-10-6-3-7-11-19/h2-11,17,22H,12-16H2,1H3 |
| SMIL | CC(CN1CCOCC1)C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 2-methyl-3-morpholin-4-yl-1,1-diphenylpropan-1-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 311.42 |
| Formel vægt | 311.1885 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?