Få mere at vide
Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Methyl-alpha,alpha-diphenyl-4-morpholinebutanenitrile |
| CAS | 1704-70-7 |
| Molekylær formel | C21H24N2O |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | NSC 13179, 3-Methyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C21H24N2O/c1-18(16-23-12-14-24-15-13-23)21(17-22,19-8-4-2-5-9-19)20-10-6-3-7-11-20/h2-11,18H,12-16H2,1H3 |
| SMIL | CC(CN1CCOCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-methyl-4-morpholin-4-yl-2,2-diphenylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 320.43 |
| Formel vægt | 320.1889 |