Få mere at vide
Beta-Methyl-Alpha,Alpha-diphenyl-1-piperidinebutanenitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-piperidinobutyronitrile |
| CAS | 17371-45-8 |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | 3-Methyl-2,2-diphenyl-4-(piperidin-1-yl)butanenitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2/c1-19(17-24-15-9-4-10-16-24)22(18-23,20-11-5-2-6-12-20)21-13-7-3-8-14-21/h2-3,5-8,11-14,19H,4,9-10,15-17H2,1H3 |
| SMIL | CC(CN1CCCCC1)C(C#N)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC navn | 3-methyl-2,2-diphenyl-4-piperidin-1-ylbutanenitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 318.46 |
| Formel vægt | 318.2096 |