Få mere at vide
Fisherbrand™ Maxi Radiation Safety Opbevaringsbokse
Artikelnummer. 12347127 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Højde (metrisk):
140 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
12347127 140 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 12347127
Forventet forsendelse: 18-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Maxi 14 X 28 X 16,5 cm opbevaringsbokse ideelle til beskyttelse mod betastråling.
  • Beta boks– Maxi (14 X 28 X 16,5 cm)
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (applikation) Til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkrør
Højde (metrisk) 140 mm
Holder Mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalrør, kryorør og falkerør, 3 kasseindsatser
Produkttype Strålingsopbevaringsboks