Få mere at vide
beta Max-ES flydende scintillationscocktail, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 15782242 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 gal.
Pakningsstørrelse:
3.79 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15782242 1 gal. 3.79 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15782242 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0188002001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2570.00 DKK
    2444.81 DKK / 3.79 L
    Spare 125.19 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta Max-ES liquid scintillation cocktail
Tæthed 0,9 til 1,0 g/ml ved 20 °C
Mængde 1 gal.
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Betamax ES
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302+H332-Farlig ved indtagelse eller indånding
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P330-Skyl munden.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i