Få mere at vide
Beta-Mangostin, TRC
Artikelnummer. 30476422
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30476422 1 mg
30472892 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30476422 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM1638951MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20931-37-7
Molekylær formel C25 H28 O6
Molekylvægt (g/mol) 424.49
Synonym 1,6-Dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methyl-2-butenyl)-9H-xanthen-9-one
IUPAC navn 1,6-dihydroxy-3,7-dimethoxy-2,8-bis(3-methylbut-2-enyl)xanthen-9-one
SMIL COc1cc2Oc3cc(O)c(OC)c(CC=C(C)C)c3C(=O)c2c(O)c1CC=C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Mangostin
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C25H28O6/c1-13(2)7-9-15-18(29-5)12-20-22(23(15)27)24(28)21-16(10-8-14(3)4)25(30-6)17(26)11-19(21)31-20/h7-8,11-12,26-27H,9-10H2,1-6H3
Formel vægt 424.1886