Få mere at vide
beta-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-(m-Hydroxyphenyl)hydracrylic Acid |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O4/c10-7-3-1-2-6(4-7)8(11)5-9(12)13/h1-4,8,10-11H,5H2,(H,12,13) |
| Formel vægt | 182.0579 |