missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Beta-Lumi (-)-Colchicine, TRC

Artikelnummer. 30005513
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30005513 100 mg
30005237 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30005513 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL474300100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 6901-13-9
Molekylær formel C22 H25 N O6
Molekylvægt (g/mol) 399.44
Synonym Colchicine Imp. C (EP), N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo-[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, N-[(7S,7bR,10aS)-5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide, [7S-(7.alpha.,7bβ,10aβ)]-N-(5,6,7,7b,8,10a-Hexahydro-1,2,3,9-tetramethoxy-8-oxobenzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl)acetamide, β-Lumicolchicine, Benzo[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cycloheptene, acetamide deriv., (-)-β-Lumicolchicine, Lumicolchicine, NSC 221661, NSC 56233, β-Lumi-(-)-colchicine
IUPAC navn N-[(7S,7bR,10aS)-1,2,3,9-Tetramethoxy-8-oxo-5,6,7,7b,8,10a-hexahydrobenzo-[a]cyclopenta[3,4]cyclobuta[1,2-c]cyclohepten-7-yl]acetamide
SMIL COC1=C[C@H]2[C@@H](C1=O)C3=C2c4c(CC[C@@H]3NC(=O)C)cc(OC)c(OC)c4OC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale beta-Lumicolchicine
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C22H25NO6/c1-10(24)23-13-7-6-11-8-15(27-3)21(28-4)22(29-5)16(11)17-12-9-14(26-2)20(25)18(12)19(13)17/h8-9,12-13,18H,6-7H2,1-5H3,(H,23,24)/t12-,13+,18-/m1/s1
Formel vægt 399.1682
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.