Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals beta-lapachone, 98 %
Artikelnummer. 16656032
Skift visning
Mængde:
5 mg
Pakningsstørrelse:
5ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16656032 5 mg 5ml
1 options
Artikelnummer. 16656032 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J67308.#0
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Orange
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
CAS 4707-32-8
Molekylær formel C15H14O3
Formel vægt 242.27
Smeltepunkt 151 °C til 153 °C
Produkttype beta-lapachone, 98 %
Form Fast stof
Assay 98%