Få mere at vide
beta-lapachon (>90%), TRC
Artikelnummer. 30478889
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30478889 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30478889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCL1753005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Beta-Lapachone
CAS 4707-32-8
Molekylær formel C15 H14 O3
Mængde 5 mg
Synonym 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone
InChI formel InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3
SMIL CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O
IUPAC navn 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]kromen-5,6-dion
Molekylvægt (g/mol) 242.27
Formel vægt 242.0943