missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
beta-lapachon (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Beta-Lapachone |
| CAS | 4707-32-8 |
| Molekylær formel | C15 H14 O3 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 2H-Naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 3,4-dihydro-2,2-dimethyl-, 3,4-Dihydro-2,2-dimethyl-2H-naphtho[1,2-b]pyran-5,6-dione, 2,2-Dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]chromene-5,6-dione, ARQ 501, MB 12066, NSC 26326, NSC 629749, SL 11001, β-Lapachone |
| InChI formel | InChI=1S/C15H14O3/c1-15(2)8-7-11-13(17)12(16)9-5-3-4-6-10(9)14(11)18-15/h3-6H,7-8H2,1-2H3 |
| SMIL | CC1(C)CCC2=C(O1)c3ccccc3C(=O)C2=O |
| IUPAC navn | 2,2-dimethyl-3,4-dihydrobenzo[h]kromen-5,6-dion |
| Molekylvægt (g/mol) | 242.27 |
| Formel vægt | 242.0943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?