Få mere at vide
beta-Ketoglutaric Acid, TRC
Artikelnummer. 30403822
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30403822 25 g
1 options
Artikelnummer. 30403822 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK19120525G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Ketoglutaric Acid
CAS 542-05-2
Molekylær formel C5 H6 O5
Mængde 25 g
Synonym 3-oxo-Glutaric Acid, β-oxo-Glutaric Acid, 1,3-Dicarboxyacetone, 3-Ketoglutaric Acid, 3-Oxoglutaric Acid, 3-Oxopentanedioic Acid, Acetone-1,3-dicarboxylic Acid, s-Acetonedicarboxylic Acid, β-Oxoglutaric Acid
InChI formel InChI=1S/C5H6O5/c6-3(1-4(7)8)2-5(9)10/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)
SMIL OC(=O)CC(=O)CC(=O)O
IUPAC navn 3-oxopentanedioic acid
Molekylvægt (g/mol) 146.098
Formel vægt 146.0215