Få mere at vide
Beta-Isothipendyl Hydrochloride Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Isothipendyl Hydrochloride |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H19N3S.ClH/c1-12(11-18(2)3)19-13-7-4-5-8-14(13)20-15-9-6-10-17-16(15)19;/h4-10,12H,11H2,1-3H3;1H |
| Formel vægt | 321.1066 |