Få mere at vide
Fisherbrand™ Strålingssikkerhedsopbevaringsboksindsatser
Artikelnummer. 12337167 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Rørstørrelse:
8 x 1,5 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rørstørrelse Pakningsstørrelse
12337167 8 x 1,5 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 12337167
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser, der holder mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør; disse tjener som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper.
  • Indsats, 2 x Falcon™ rør, 8 x 1,5 ml rør, 160 x 80 x 40 mm
  • Cleaver Scientific opbevaringsbokse er fremstillet med hængslede låg og rummer udskiftelige indsatser til at holde mikrorør, centrifugerør, scintillationshætteglas, universalglas, kryorør og falkrør
  • Også tilgængeligt er vores udvalg af gulvstående og bordpladespande med skridsikre fødder og hængslede låg, som fungerer som en ideel løsning til korttidsopbevaring af radioaktivt affald eller radioisotoper
  • Både Beta og Gamma opbevaringsbeholdere fås i fem størrelser, og de to største beholdermodeller har hjul til nem transport
  • Ekstra kraftige snoreposer kan også købes
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Til Maxi kasser
Højde (metrisk) 40mm
Produkttype Indsæt
Rørstørrelse 8 x 1,5 ml
Bredde (metrisk) 160mm