Få mere at vide
beta-Iminodi(propionic-2,2,3,3-d4) Acid, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 3,3'-Azanediyldipropanoic Acid-D8 |
| CAS | 1219803-81-2 |
| Molekylær formel | C6 D8 H3 N O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | β-Iminodi(propionic-2,2,3,3-d4) Acid, 3,3'-Iminodi(propanoic-d4) acid, N-(2-Carboxyethyl-1,1,2,2-d4)-β-alanine-α,α,β,β-d4, 3,3'-Azanediyldipropanoic Acid-d8, 3,3'-Azanediyldipropanoic Acid-D8, 3,3'-Azanediyldipropanoic-2,2,2',2',3,3,3',3'-d8 Acid |
| InChI formel | InChI=1 S/C6H11NO4/c8-5(9)1-3-7-4-2-6(10)11/h7H,1-4H2,(H,8,9)(H,10,11)/i1D2,2D2,3D2,4D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])(NC([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C(=O)O)C([2 H])([2 H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 3-[(2-carboxy-1,1,2,2-tetradeuterioethyl)amino]-2,2,3,3-tetradeuteriopropanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 169.2051 |
| Formel vægt | 169.119 g/mol |
| Vis mere |