Få mere at vide
beta-hydroxyisovalersyre, TRC
Artikelnummer. 30132731
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132731 1 g
30134385 50 g
30008187 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132731 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9436051G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 625-08-1
Molekylær formel C5 H10 O3
Molekylvægt (g/mol) 118.13
Synonym Butanoic acid, 3-hydroxy-3-methyl-, Butyric acid, 3-hydroxy-3-methyl- (6CI,7CI,8CI), 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid, 3-Hydroxy-3-methylbutyric acid, 3-Hydroxyisovaleric acid, 3-Methyl-3-hydroxybutyric acid, β-Hydroxy-β-methylbutyric acid, β-Hydroxyisovaleric acid
IUPAC navn 3-hydroxy-3-methylbutansyre
SMIL CC(C)(O)CC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Hydroxyisovaleric Acid
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C5H10O3/c1-5(2,8)3-4(6)7/h8H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Formel vægt 118.063