Få mere at vide
Beta-Hydroxy Thyroxine (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | beta-Hydroxy Thyroxine |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C15H11I4NO5/c16-7-3-6(4-8(17)13(7)22)25-14-9(18)1-5(2-10(14)19)12(21)11(20)15(23)24/h1-4,11-12,21-22H,20H2,(H,23,24)/t11-,12?/m0/s1 |