Få mere at vide
Beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)tyrosine, TRC
Artikelnummer. 30402664
Skift visning
Mængde:
0.5 mg
Pakningsstørrelse:
0.5mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
30402664 0.5 mg 0.5mg
1 options
Artikelnummer. 30402664 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9502800.5MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)tyrosine
CAS 99208-38-5
Molekylær formel C16H17NO4
Mængde 0.5 mg
Synonym beta-Hydroxy-O-(phenylmethyl)-tyrosine, 2-Amino-3-(4-(benzyloxy)phenyl)-3-hydroxypropanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C16H17NO4/c17-14(16(19)20)15(18)12-6-8-13(9-7-12)21-10-11-4-2-1-3-5-11/h1-9,14-15,18H,10,17H2,(H,19,20)
SMIL NC(C(O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1)C(=O)O
IUPAC navn 2-amino-3-hydroxy-3-(4-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 287.31
Formel vægt 287.1158