missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

(+/-)-Beta-Hydrastine, TRC

Artikelnummer. 30407450
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30407450 2.5 mg 2.5mg
30403051 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30407450 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH6756902.5MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 60594-55-0
Molekylær formel C21H21NO6
Molekylvægt (g/mol) 383.39
Synonym (3S)-rel-6,7-Dimethoxy-3-[(5R)-5,6,7,8-tetrahydro-6-methyl-1,3-dioxolo[4,5-g]isoquinolin-5-yl]-1(3H)-isobenzofuranone, (+/-)-Hydrastine
SMIL CN1CCC2=CC3=C(C=C2[C@@H]1[C@@H]4C5=C(C(=C(C=C5)OC)OC)C(=O)O4)OCO3

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale (+/-)-beta-Hydrastine
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C21H21NO6/c1-22-7-6-11-8-15-16(27-10-26-15)9-13(11)18(22)19-12-4-5-14(24-2)20(25-3)17(12)21(23)28-19/h4-5,8-9,18-19H,6-7,10H2,1-3H3/t18-,19+/m1/s1
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.