Få mere at vide
beta-glycerofosfat, 200 mM opløsning, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15444559
Mængde:
50 mL
100 mL
Pakningsstørrelse:
50ml
Artikelnummer. 15444559
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar J62121.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 819-83-0 | C3H9Na2O6P | 218.052 g/mol
β-Glycerolphosphat (Glycerol-2-Phosphate) bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, der har anvendelse i vævsteknologi og cellevækst og -differentiering. Det er også blevet brugt som et additiv i isoleringsmedier, hvilket på samme måde giver tilgængeligt fosfat til isolatet. Det er en fosfatgruppedonor i matrixmineraliseringsundersøgelser, der fungerer som en proteinfosfatasehæmmer. Fremskynder forkalkning i vaskulære glatte muskelceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
β -Glycerolphosphat (Glycerol-2-Phosphate) bruges i udviklingen af hydrogeler og stilladser, der har anvendelse i vævsteknologi og cellevækst og -differentiering. Det er også blevet brugt som et additiv i isoleringsmedier, hvilket på samme måde giver tilgængeligt fosfat til isolatet. Det er en fosfatgruppedonor i matrixmineraliseringsundersøgelser, der fungerer som en proteinfosfatasehæmmer. Fremskynder forkalkning i vaskulære glatte muskelceller.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 819-83-0
Molekylær formel C3H7Na2O6P
Molekylvægt (g/mol) 216.04
MDL nummer MFCD00002135 MFCD28134611 MFCD00149083 MFCD00150339 MFCD00002135
InChI nøgle AVPCPPOOQICIRJ-UHFFFAOYSA-L
Synonym glycerol 2-phosphate disodium salt hydrate, disodium glycerol 2-phosphate hydrate, beta-glycerophosphoric acid disodium salt, c3h7o6p.2na.h2o, sodium glycerophosphate usan, b-glycerophosphate disodium salt hydrate, sodium 1,3-dihydroxypropan-2-yl phosphate hydrate 2:1:x, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤1.0 mol % l-alpha-isomer, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, powder, bioreagent, suitable for cell culture, beta-glycerophosphate disodium salt hydrate, ≤2.4 mol % alpha-isomer based on c3h7o6pna2 with x h2o
PubChem CID 131860121
IUPAC navn 1,3-dihydroxypropan-2-yl-dihydrogenphosphat;natrium
SMIL [Na+].[Na+].OCC(CO)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Glycerophosphate
Farve Farveløs
Mængde 100 mL
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 216.04
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 200mM soln.
Fysisk form Væske