Learn More
beta-glycerolphosphat dinatriumsalt-penthydrat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | beta-Glycerol Phosphate Disodium Salt Pentahydrate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C3H9O6P.2Na/c4-1-3(2-5)9-10(6,7)8;;/h3-5H,1-2H2,(H2,6,7,8);;/q;2*+1/p-2 |
| Formel vægt | 215.9776 |