Få mere at vide
Beta-Glucogallin, TRC
Artikelnummer. 30137121
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30137121 100 mg
30012748 25 mg
30005486 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30137121 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG416000100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13405-60-2
Molekylær formel C13H16O10
Molekylvægt (g/mol) 332.26
Synonym [[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]3,4,5-trihydroxybenzoate, 1-Galloyl-beta-D-glucose, 1-(3,4,5-Trihydroxybenzoate) beta-D-Glucopyranose;1-Gallate-beta-D-glucopyranose, 1-Gallate-beta-D-glucose, 1(beta)-O-Galloylglucose, 1-Galloyl-beta-glucose, 1-Galloylglucose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucopyranose, 1-O-Galloyl-beta-D-glucose, D-Glucose 1-(3,4,5-trihydroxybenzoate), Gallotannin 1, beta-D-Glucogallin
IUPAC navn [(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl] 3,4,5-trihydroxybenzoat
SMIL OC[C@H]1O[C@@H](OC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale beta-Glucogallin
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H16O10/c14-3-7-9(18)10(19)11(20)13(22-7)23-12(21)4-1-5(15)8(17)6(16)2-4/h1-2,7,9-11,13-20H,3H2/t7-,9-,10+,11-,13+/m1/s1
Formel vægt 332.0743