Få mere at vide
Beta-Geranyl Acetat, TRC
Artikelnummer. 30009682
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30009682 1 g
30008723 10 g
30011035 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009682 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCG3672101G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 105-87-3
Molekylær formel C12 H20 O2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
Synonym 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, 1-acetate, (2E)-, 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (2E)- (9CI), 2,6-Octadien-1-ol, 3,7-dimethyl-, acetate, (E)- (8CI), Geraniol acetate (6CI), (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, (E)-3,7-Dimethyl-2,6-octadienyl acetate, 3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-ol acetate, Acetic acid (2E)-3,7-dimethyl-2,6-octadienyl ester, Acetic acid geraniol ester, Bay pine (oyster) oil, Geranyl acetate, Geranyl ethanoate, NSC 2584, trans-1-Acetoxy-3,7-dimethyl-2,6-octadiene, trans-3,7-Dimethyl-2,6-octadien-1-yl acetate, trans-Geranyl acetate, β-Geranyl acetate
IUPAC navn [(2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dienyl] acetat
SMIL CC(=CCC\C(=C\COC(=O)C)\C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Geranyl Acetate
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8+
Formel vægt 196.1463