Få mere at vide
Fisherbrand™ Beta/Gamma Protection Duoshield Box
Artikelnummer. 12327197 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 tommer)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
12327197 L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 tommer) Hver
1 options
Artikelnummer. 12327197
Forventet forsendelse: 12-03-2027
Giver strålebeskyttelsesafskærmning til brug i laboratorier.
  • Gennemsigtig afskærmning
  • Konstrueret af akryl giver nem fremstilling og fremstillingsevne
Tekniske data
Farve Klarhed
Dimensioner (L x B x H) L x B: 45 x 30 cm (17,71 x 11,81 tommer)
Til brug med (applikation) beta/gamma strålingsbeskyttelse
Inkluderer Buet base
Produkttype Duoshield boks
Materiale Akryl